Principaux documents
ENAH039FF6B3
Enamine
3-methyl-1H,4H,5H,6H,7H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.18
Numéro MDL:
Iupac Name
3-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-5-6-2-3-8-4-7(6)10-9-5/h8H,2-4H2,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
VCPPHXQSXGPMGG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1077130
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1077130