Principaux documents
ENAH039FDB80
Enamine
4-chloro-3-(difluoromethyl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.58
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
4-chloro-3-(difluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H6ClF2N/c8-6-2-1-4(11)3-5(6)7(9)10/h1-3,7H,11H2
Clé InChI
RYIPCUZDQJTFNB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62158
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62158