Principaux documents
ENAH039FDA74
Enamine
2-methoxy-2-phenylacetonitrile
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1 047,30 €
5 G
1 529,60 €
10 G
2 245,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-153470-100MG
185,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1 047,30 €
5 G
1 529,60 €
10 G
2 245,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-153470-100MG
185,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methoxy(phenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H9NO/c1-11-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,1H3
Clé InChI
HYXJXCNHNYUWAZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153470
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153470