Key Documents
ENAH039FDA49
Enamine
(2-cyanothiophen-3-yl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.97
Numéro MDL:
Iupac Name
2-cyano-3-thienylboronic acid
Inchi Code
1S/C5H4BNO2S/c7-3-5-4(6(8)9)1-2-10-5/h1-2,8-9H
Clé InChI
RFWCHPVGCQCEQB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-148169
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-148169