Principaux documents
ENAH03858DF0
Enamine
1-(cyclopropylmethyl)-1H-1,2,3-triazol-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.17
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(cyclopropylmethyl)-1H-1,2,3-triazol-4-ylamine
Inchi Code
1S/C6H10N4/c7-6-4-10(9-8-6)3-5-1-2-5/h4-5H,1-3,7H2
Clé InChI
HFFCZPCRWZNOFO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-783926
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-783926