Key Documents
ENAH038568B4
Enamine
1-benzyl-5-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.11
Numéro MDL:
Iupac Name
1-benzyl-5-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9BrN2O2/c12-10-9(11(15)16)6-13-14(10)7-8-4-2-1-3-5-8/h1-6H,7H2,(H,15,16)
Clé InChI
SCTGGLGFFRNEBW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-747215
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-747215