Principaux documents
ENAH038563F7
Enamine
1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
50 MG
641,70 €
100 MG
823,70 €
250 MG
1 157,80 €
500 MG
1 798,70 €
1 G
2 291,40 €
2.5 G
4 448,10 €
5 G
6 560,60 €
10 G
9 706,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-736645-50MG
641,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
641,70 €
100 MG
823,70 €
250 MG
1 157,80 €
500 MG
1 798,70 €
1 G
2 291,40 €
2.5 G
4 448,10 €
5 G
6 560,60 €
10 G
9 706,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-736645-50MG
641,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H4N2O2S/c9-6(10)4-1-3-2-7-8-5(3)11-4/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
Clé InChI
WKVRMDRTLFQISW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736645
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736645