Principaux documents
ENAH0385601D
Enamine
tert-butyl 4-cyano-3-oxopiperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.26
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-cyano-3-oxo-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H16N2O3/c1-11(2,3)16-10(15)13-5-4-8(6-12)9(14)7-13/h8H,4-5,7H2,1-3H3
Clé InChI
TZSKJTYCMOGQAE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395583
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395583