Key Documents
ENA964485306
Enamine
4-bromo-1-chloro-2-methanesulfonylbenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.55
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-1-chloro-2-(methylsulfonyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H6BrClO2S/c1-12(10,11)7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
YHAJNZXMJKNKCN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719457
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719457