Key Documents
ENA964480696
Enamine
1-phenylbicyclo[2.1.1]hexan-5-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.23
Numéro MDL:
Iupac Name
1-phenylbicyclo[2.1.1]hexan-5-one
Inchi Code
1S/C12H12O/c13-11-9-6-7-12(11,8-9)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,9H,6-8H2
Clé InChI
AGRPDZOESHJYNX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716132
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716132