ENA964480242
Enamine
(thiophen-2-yl)methanesulfonyl fluoride
Réf. du fournisseur: EN300-716144-50MG
781,70 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-716144-50MG
781,70 €
Pf
30-33
Iupac Name
thiophen-2-ylmethanesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H5FO2S2/c6-10(7,8)4-5-2-1-3-9-5/h1-3H,4H2
Clé InChI
OSUYRLHPSOBDCW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716144