Principaux documents
ENA947416498
Enamine
methyl 6-chloro-5-oxoheptanoate
50 MG
502,20 €
100 MG
658,20 €
250 MG
859,70 €
500 MG
1 247,10 €
1 G
1 546,10 €
2.5 G
2 853,90 €
5 G
4 133,10 €
10 G
6 038,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-399284-50MG
502,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
502,20 €
100 MG
658,20 €
250 MG
859,70 €
500 MG
1 247,10 €
1 G
1 546,10 €
2.5 G
2 853,90 €
5 G
4 133,10 €
10 G
6 038,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.64
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-399284-50MG
502,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 6-chloro-5-oxoheptanoate
Inchi Code
1S/C8H13ClO3/c1-6(9)7(10)4-3-5-8(11)12-2/h6H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
VITSKVBTNATBGD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399284
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399284