Key Documents
ENA947416387
Enamine
6,7-difluoro-2-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.16
Numéro MDL:
Iupac Name
6,7-difluoro-2-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Inchi Code
1S/C9H7F2NO2/c1-4-9(13)12-7-2-5(10)6(11)3-8(7)14-4/h2-4H,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
LLYIMRVISUAHSD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399092
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399092