Principaux documents
ENA947413171
Enamine
4,6-dibromo-1-chloroisoquinoline
100 MG
302,40 €
250 MG
412,90 €
500 MG
623,50 €
1 G
787,30 €
2.5 G
1 605,00 €
5 G
3 127,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-397976-100MG
302,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
302,40 €
250 MG
412,90 €
500 MG
623,50 €
1 G
787,30 €
2.5 G
1 605,00 €
5 G
3 127,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.4
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-397976-100MG
302,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4,6-dibromo-1-chloroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H4Br2ClN/c10-5-1-2-6-7(3-5)8(11)4-13-9(6)12/h1-4H
Clé InChI
JCOMHSSFYXTEAR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397976
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397976