Principaux documents
ENA947412604
Enamine
1-bromo-6-chloro-3-methylisoquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.53
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bromo-6-chloro-3-methylisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H7BrClN/c1-6-4-7-5-8(12)2-3-9(7)10(11)13-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
DGSUAJBESMUBRW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-398050
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-398050