Principaux documents
ENA947410730
Enamine
2-(4-phenyl-1H-imidazol-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
100 MG
237,40 €
250 MG
319,30 €
500 MG
568,90 €
1 G
715,80 €
2.5 G
1 360,60 €
5 G
1 991,10 €
10 G
2 931,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-399637-100MG
237,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
237,40 €
250 MG
319,30 €
500 MG
568,90 €
1 G
715,80 €
2.5 G
1 360,60 €
5 G
1 991,10 €
10 G
2 931,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-399637-100MG
237,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
284-285
Iupac Name
2-(4-phenyl-1H-imidazol-2-yl)ethylamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13N3.2ClH/c12-7-6-11-13-8-10(14-11)9-4-2-1-3-5-9;;/h1-5,8H,6-7,12H2,(H,13,14);2*1H
Clé InChI
USEPMKRMWMLNNA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399637
Melting Point
284-285
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399637