Principaux documents
ENA947409019
Enamine
2-(2-chloropyrimidin-4-yl)acetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.57
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-chloro-4-pyrimidinyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C6H4ClN3/c7-6-9-4-2-5(10-6)1-3-8/h2,4H,1H2
Clé InChI
FQTPHWMDDNQNGQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396476
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396476