Documents
ENA947408934
Enamine
1-[(tert-butoxy)carbonyl]-3-(prop-2-en-1-yl)azetidine-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.29
Numéro MDL:
Iupac Name
3-allyl-1-(tert-butoxycarbonyl)azetidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H19NO4/c1-5-6-12(9(14)15)7-13(8-12)10(16)17-11(2,3)4/h5H,1,6-8H2,2-4H3,(H,14,15)
Clé InChI
RYVFABKHPULMNH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396207
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396207