Principaux documents
ENA947400733
Enamine
(3,5-dimethoxyphenyl)methanesulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.7
Numéro MDL:
Iupac Name
(3,5-dimethoxyphenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H11ClO4S/c1-13-8-3-7(6-15(10,11)12)4-9(5-8)14-2/h3-5H,6H2,1-2H3
Clé InChI
ACZRENUAHPAJGI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-681054
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-681054