Key Documents
ENA947397934
Enamine
1-(3-chlorothiophen-2-yl)propan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.65
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3-chlorothiophen-2-yl)propan-1-one
Inchi Code
1S/C7H7ClOS/c1-2-6(9)7-5(8)3-4-10-7/h3-4H,2H2,1H3
Clé InChI
XMICKSYLNWDKFF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378544
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378544