Principaux documents
ENA947393723
Enamine
2-(3-bromothiophen-2-yl)ethan-1-amine
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1 324,20 €
5 G
1 939,10 €
10 G
2 854,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-367900-100MG
232,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1 324,20 €
5 G
1 939,10 €
10 G
2 854,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.11
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-367900-100MG
232,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3-bromo-2-thienyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C6H8BrNS/c7-5-2-4-9-6(5)1-3-8/h2,4H,1,3,8H2
Clé InChI
BVSQAZYETHNSGE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367900
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367900