Principaux documents
ENA947392919
Enamine
tert-butyl N-[(1-benzyl-6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-yl)methyl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.47
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl ((1-benzyl-6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C22H27FN2O2/c1-22(2,3)27-21(26)24-13-17-11-18-12-19(23)9-10-20(18)25(15-17)14-16-7-5-4-6-8-16/h4-10,12,17H,11,13-15H2,1-3H3,(H,24,26)
Clé InChI
VNUQBSDUIJFGNE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384733
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384733