Principaux documents
ENA947390946
Enamine
tert-butyl N-[(5-formyl-1,3-thiazol-2-yl)methyl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.3
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl ((5-formylthiazol-2-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H14N2O3S/c1-10(2,3)15-9(14)12-5-8-11-4-7(6-13)16-8/h4,6H,5H2,1-3H3,(H,12,14)
Clé InChI
JEBKJYMMWHDWQB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-658820
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-658820