ENA947390208
Enamine
2-{5-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-yl}ethan-1-ol
Réf. du fournisseur: EN300-651094-50MG
476,60 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-651094-50MG
476,60 €
Iupac Name
2-(5-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C9H9ClN2O/c10-7-3-6-4-8(1-2-13)12-9(6)11-5-7/h3-5,13H,1-2H2,(H,11,12)
Clé InChI
QGDWPEWWNHRFOU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651094