Principaux documents
ENA947385555
Enamine
N-benzyl-2-chloro-N-ethylpropanamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.72
Numéro MDL:
Iupac Name
N-benzyl-2-chloro-N-ethylpropanamide
Inchi Code
1S/C12H16ClNO/c1-3-14(12(15)10(2)13)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10H,3,9H2,1-2H3
Clé InChI
RJTWLMRZWGTQQM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07099
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07099