Principaux documents
ENA946840246
Enamine
3-(oxan-4-yl)azepane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.29
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)azepane
Inchi Code
1S/C11H21NO/c1-2-6-12-9-11(3-1)10-4-7-13-8-5-10/h10-12H,1-9H2
Clé InChI
SUVDCNQDCJXNDX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-381158
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-381158