ENA946839906
Enamine
lithium(1+) ion 5-methyl-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate
Réf. du fournisseur: EN300-383978-100MG
73,60 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-383978-100MG
73,60 €
Pf
189-190
Iupac Name
lithium 5-methyl-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C4H4N2O3.Li/c1-2-5-3(4(7)8)6-9-2;/h1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
Clé InChI
PDGXBUGQQMGDFT-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-383978