Principaux documents
ENA946833977
Enamine
methyl 3-(piperidin-3-yl)propanoate hydrochloride
100 MG
90,50 €
250 MG
110,00 €
500 MG
147,70 €
1 G
176,30 €
2.5 G
281,60 €
5 G
458,40 €
10 G
721,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-367097-100MG
90,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
90,50 €
250 MG
110,00 €
500 MG
147,70 €
1 G
176,30 €
2.5 G
281,60 €
5 G
458,40 €
10 G
721,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.7
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-367097-100MG
90,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 3-(3-piperidinyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c1-12-9(11)5-4-8-3-2-6-10-7-8;/h8,10H,2-7H2,1H3;1H
Clé InChI
VGGGAKLPBUNWKF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367097
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367097