ENA946833912
Enamine
3-amino-4-nitronaphthalene-2-carboxylic acid
Réf. du fournisseur: EN300-370874-100MG
232,20 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-370874-100MG
232,20 €
Pf
243-244
Iupac Name
3-amino-4-nitro-2-naphthoic acid
Inchi Code
1S/C11H8N2O4/c12-9-8(11(14)15)5-6-3-1-2-4-7(6)10(9)13(16)17/h1-5H,12H2,(H,14,15)
Clé InChI
VWOXDFIGNUTZAK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370874