Principaux documents
ENA946831966
Enamine
3-amino-3-(3,5-dichlorophenyl)propan-1-ol
100 MG
340,10 €
250 MG
466,20 €
500 MG
709,30 €
1 G
896,50 €
2.5 G
1 819,50 €
5 G
3 538,10 €
10 G
6 850,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-322384-100MG
340,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
340,10 €
250 MG
466,20 €
500 MG
709,30 €
1 G
896,50 €
2.5 G
1 819,50 €
5 G
3 538,10 €
10 G
6 850,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.1
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-322384-100MG
340,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-amino-3-(3,5-dichlorophenyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C9H11Cl2NO/c10-7-3-6(4-8(11)5-7)9(12)1-2-13/h3-5,9,13H,1-2,12H2
Clé InChI
GDDRJIHKCNSDRF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322384
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322384