Principaux documents
ENA769517777
Enamine
3-[(trifluoromethyl)sulfanyl]propan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.16
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[(trifluoromethyl)sulfanyl]-1-propanol
Inchi Code
1S/C4H7F3OS/c5-4(6,7)9-3-1-2-8/h8H,1-3H2
Clé InChI
NBIMKNKDPOKPIK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378202