Principaux documents
ENA769517517
Enamine
rac-(1R,5S)-2lambda6-thiabicyclo[3.1.0]hexane-2,2-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.18
Numéro MDL:
Iupac Name
(1S,5R)-2-thiabicyclo[3.1.0]hexane 2,2-dioxide
Inchi Code
1S/C5H8O2S/c6-8(7)2-1-4-3-5(4)8/h4-5H,1-3H2/t4-,5+/m1/s1
Clé InChI
HHSNQWVRSMBZGX-UHNVWZDZSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378068
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378068