Principaux documents
ENA769508583
Enamine
6-chloro-N1,N1-dimethylbenzene-1,3-diamine
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
2.5 G
1 047,30 €
5 G
1 529,60 €
10 G
2 245,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-373303-100MG
185,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
2.5 G
1 047,30 €
5 G
1 529,60 €
10 G
2 245,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.64
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-373303-100MG
185,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
78-80
Iupac Name
4-chloro-N~3~,N~3~-dimethyl-1,3-benzenediamine
Inchi Code
1S/C8H11ClN2/c1-11(2)8-5-6(10)3-4-7(8)9/h3-5H,10H2,1-2H3
Clé InChI
PEPDSSVIPHINAB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373303
Melting Point
78-80
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373303