Principaux documents
ENA769508424
Enamine
rac-(3R,4S)-4-(methylamino)oxolan-3-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.15
Numéro MDL:
Iupac Name
(3S,4R)-4-(methylamino)tetrahydrofuran-3-ol
Inchi Code
1S/C5H11NO2/c1-6-4-2-8-3-5(4)7/h4-7H,2-3H2,1H3/t4-,5-/m1/s1
Clé InChI
JQYPNVKUMXATFT-RFZPGFLSSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371682
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371682