Principaux documents
ENA769507861
Enamine
lithium(1+) ion 2-{2-[(1-methylcyclopentyl)amino]-1,3-thiazol-4-yl}acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.26
Numéro MDL:
Iupac Name
lithium 2-(2-((1-methylcyclopentyl)amino)thiazol-4-yl)acetate
Inchi Code
1S/C11H16N2O2S.Li/c1-11(4-2-3-5-11)13-10-12-8(7-16-10)6-9(14)15;/h7H,2-6H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15);/q;+1/p-1
Clé InChI
RICDHSMDGJYBRY-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
RT
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370532
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370532