ENA769507860
Enamine
8,9-dimethoxy-1,2,3,4,5,6-hexahydro-1-benzazocin-2-one
Réf. du fournisseur: EN300-370524-50MG
641,70 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-370524-50MG
641,70 €
Iupac Name
8,9-dimethoxy-3,4,5,6-tetrahydrobenzo[b]azocin-2(1H)-one
Inchi Code
1S/C13H17NO3/c1-16-11-7-9-5-3-4-6-13(15)14-10(9)8-12(11)17-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3,(H,14,15)
Clé InChI
JMDATMZVJJFUOH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370524