Principaux documents
ENA769507751
Enamine
1-benzylpiperidine-4-carboximidamide; acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.37
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-benzylpiperidin-4-ylidene)methanediamine acetate
Inchi Code
1S/C13H19N3.C2H4O2/c14-13(15)12-6-8-16(9-7-12)10-11-4-2-1-3-5-11;1-2(3)4/h1-5H,6-10,14-15H2;1H3,(H,3,4)
Clé InChI
GFKUFFPEYHMFDM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
CC(=O)O
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370267
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370267