Principaux documents
ENA769500743
Enamine
2-methyl-2H,4H,5H,6H-cyclopenta[c]pyrazole-3-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.18
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-2,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[c]pyrazole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c1-10-8(5-11)6-3-2-4-7(6)9-10/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
FKEXIEJTCIPBAX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-360844
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-360844