Documents
ENA769500575
Enamine
4,6-dichloro-3-nitroquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.05
Numéro MDL:
Pf
118-120
Iupac Name
4,6-dichloro-3-nitroquinoline
Inchi Code
1S/C9H4Cl2N2O2/c10-5-1-2-7-6(3-5)9(11)8(4-12-7)13(14)15/h1-4H
Clé InChI
LSMIOKSCDLKEJW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-361586
Melting Point
118-120
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-361586