Key Documents
ENA769495920
Enamine
1-(methoxymethyl)cyclopropane-1-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
111.14
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(methoxymethyl)cyclopropanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H9NO/c1-8-5-6(4-7)2-3-6/h2-3,5H2,1H3
Clé InChI
HYNTZMSQCKBZOR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-198259