Principaux documents
ENA638599116
Enamine
2-{6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl}acetic acid
100 MG
340,10 €
250 MG
463,60 €
500 MG
706,70 €
1 G
892,60 €
2.5 G
1 707,70 €
5 G
2 504,60 €
10 G
3 691,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-345683-100MG
340,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
340,10 €
250 MG
463,60 €
500 MG
706,70 €
1 G
892,60 €
2.5 G
1 707,70 €
5 G
2 504,60 €
10 G
3 691,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-345683-100MG
340,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H7FN2O2/c10-6-1-2-8-11-7(3-9(13)14)5-12(8)4-6/h1-2,4-5H,3H2,(H,13,14)
Clé InChI
BCEIVHFHEKSKDX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345683
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345683