Principaux documents
ENA638598584
Enamine
{4-[(6-amino-1H-indol-1-yl)methyl]phenyl}methanol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.78
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-((6-amino-1H-indol-1-yl)methyl)phenyl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C16H16N2O.ClH/c17-15-6-5-14-7-8-18(16(14)9-15)10-12-1-3-13(11-19)4-2-12;/h1-9,19H,10-11,17H2;1H
Clé InChI
GSBVRAFQPAKURN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345356
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345356