Principaux documents
ENA638598400
Enamine
3-benzoyl-4-fluoroaniline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.69
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-amino-2-fluorophenyl)(phenyl)methanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H10FNO.ClH/c14-12-7-6-10(15)8-11(12)13(16)9-4-2-1-3-5-9;/h1-8H,15H2;1H
Clé InChI
DFBKLINYKYYWSG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343904
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343904