Principaux documents
ENA638598368
Enamine
(3S)-N-(3-hydroxycyclohexyl)pyrrolidine-3-carboxamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.75
Numéro MDL:
Iupac Name
(3S)-N-(3-hydroxycyclohexyl)pyrrolidine-3-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H20N2O2.ClH/c14-10-3-1-2-9(6-10)13-11(15)8-4-5-12-7-8;/h8-10,12,14H,1-7H2,(H,13,15);1H/t8-,9?,10?;/m0./s1
Clé InChI
YVCBCYNGRZTVBB-AYUROHKDSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343621
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343621