Documents
ENA638597692
Enamine
6-methyl-3,4-dihydro-2H-1lambda6,2,4-benzothiadiazine-1,1,3-trione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.23
Numéro MDL:
Pf
298-300
Iupac Name
6-methyl-2H-benzo[e][1,2,4]thiadiazin-3(4H)-one 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C8H8N2O3S/c1-5-2-3-7-6(4-5)9-8(11)10-14(7,12)13/h2-4H,1H3,(H2,9,10,11)
Clé InChI
RLILHXWAPZBTAW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-341909
Melting Point
298-300
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-341909