Principaux documents
ENA638587504
Enamine
2-acetamido-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.25
Numéro MDL:
Iupac Name
N-acetyl-4-hydroxy-3-methoxyphenylalanine
Inchi Code
1S/C12H15NO5/c1-7(14)13-9(12(16)17)5-8-3-4-10(15)11(6-8)18-2/h3-4,6,9,15H,5H2,1-2H3,(H,13,14)(H,16,17)
Clé InChI
UKDKTHYZLXZOSS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323093
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323093