Key Documents
ENA638586604
Enamine
7-oxaspiro[3.5]nonane-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.21
Numéro MDL:
Iupac Name
7-oxaspiro[3.5]nonane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H14O3/c10-8(11)7-1-2-9(7)3-5-12-6-4-9/h7H,1-6H2,(H,10,11)
Clé InChI
VSUDUEXOJXIRID-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305943
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305943