Key Documents
ENA580354712
Enamine
1-(5-amino-3-bromo-1,2-thiazol-4-yl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.08
Numéro MDL:
Pf
138-140
Iupac Name
1-(5-amino-3-bromo-4-isothiazolyl)ethanone
Inchi Code
1S/C5H5BrN2OS/c1-2(9)3-4(6)8-10-5(3)7/h7H2,1H3
Clé InChI
WVHBILGIFFDXGM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321240
Melting Point
138-140
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321240