Principaux documents
ENA580351372
Enamine
7-methoxyquinoline-8-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.27
Numéro MDL:
Iupac Name
7-methoxyquinoline-8-sulfonamide
Inchi Code
1S/C10H10N2O3S/c1-15-8-5-4-7-3-2-6-12-9(7)10(8)16(11,13)14/h2-6H,1H3,(H2,11,13,14)
Clé InChI
XWVXQXMOEPPMNE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-319584
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-319584