Principaux documents
ENA580350309
Enamine
3-(3-hydroxyprop-1-yn-1-yl)benzoic acid
100 MG
445,40 €
250 MG
615,70 €
500 MG
944,60 €
1 G
1 198,10 €
2.5 G
2 466,90 €
5 G
4 831,60 €
10 G
9 385,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-314730-100MG
445,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
445,40 €
250 MG
615,70 €
500 MG
944,60 €
1 G
1 198,10 €
2.5 G
2 466,90 €
5 G
4 831,60 €
10 G
9 385,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-314730-100MG
445,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
144-145
Iupac Name
3-(3-hydroxy-1-propynyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H8O3/c11-6-2-4-8-3-1-5-9(7-8)10(12)13/h1,3,5,7,11H,6H2,(H,12,13)
Clé InChI
YNURZLOEFNTCMJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314730
Melting Point
144-145
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314730